2-Chloro-4-iodoaniline
005436-5G 005436-25G 005436-100G
FLUO005436-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005436-5G FLUO005436-25G FLUO005436-100G
2-Chloro-4-iodoaniline
2-Chloro-4-iodoaniline
Formule: C₆H₅ClIN
MW: 253,47 g/mol
Point d'ébullition: 289 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 73 °C
Numéro MDL: MFCD00025298
Numéro CAS: 42016-93-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité