5-Chloro-2-iodoaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B25709.03EA 49.3 EUR InStock
B25709.03 B25709.06
5-Chloro-2-iodoaniline ≥98%
5-Chloro-2-iodoaniline
Formule: C₆H₅ClIN
MW: 253,47 g/mol
Point de fusion: 40…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738960
Numéro CAS: 6828-35-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité