Isothiocyanate de 4-chloro-3-nitrophényle
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSB01784.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01784.1 MAYBSB01784.50 MAYBSB01784EA
Isothiocyanate de 4-chloro-3-nitrophényle
Isothiocyanate de 4-chloro-3-nitrophényle
Formule: C₇H₃ClN₂O₂S
Point de fusion: 53…54 °C
Numéro MDL: MFCD00041236
Numéro CAS: 127142-66-9
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité