Isothiocyanate de 4-chloro-3-nitrophényle
Synonyms: 1-Chloro-4-isothiocyanato-3-nitrobenzene
008772-5G 008772-10G
FLUO008772-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008772-5G FLUO008772-10G
Isothiocyanate de 4-chloro-3-nitrophényle
Isothiocyanate de 4-chloro-3-nitrophényle
Formule: C₇H₃ClN₂O₂S
Point de fusion: 53…54 °C
Numéro MDL: MFCD00041236
Numéro CAS: 127142-66-9
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité