4,5-Dichloro-2-nitroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17908.03EA 22.7 EUR InStock
A17908.03 A17908.06
4,5-Dichloro-2-nitroaniline ≥98%
4,5-Dichloro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄Cl₂N₂O₂
MW: 207,02 g/mol
Point de fusion: 180…182 °C
Numéro MDL: MFCD00007770
Numéro CAS: 6641-64-1
ONU: 2237
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité