2-Chloro-4-méthoxyphénol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO294100250EA 106 EUR InStock
ACRO294100250
2-Chloro-4-méthoxyphénol 97%
2-Chloro-4-méthoxyphénol
Formule: C₇H₇ClO₂
MW: 158,58 g/mol
Point d'ébullition: 242 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 38…43 °C
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070773
Numéro CAS: 18113-03-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité