4-Chloro-2-méthoxyphénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14806.06EA 48.6 EUR InStock
A14806.06 A14806.14 A14806.22
4-Chloro-2-méthoxyphénol ≥97%
4-Chloro-2-méthoxyphénol
Formule: C₇H₇ClO₂
MW: 158,58 g/mol
Point d'ébullition: 241 °C
Point de fusion: 16…17 °C
Densité: 1,304
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070774
Numéro CAS: 16766-30-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité