Phénylamidine chlorhydrate hydraté ≥98% (base anhydre), en poudre, Qualité ultra pure
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
0616-100GEA 0 EUR InStock
0616-100G 0616-25G
Phénylamidine chlorhydrate hydraté ≥98% (base anhydre), en poudre, Qualité ultra pure
Phénylamidine chlorhydrate hydraté
Un inhibiteur de protéases telles que la trypsine, la kallicréine et lathrombine.
  • Fine white crystalline powder
Formule: C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O
MW: 174,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066285
Numéro CAS: 206752-36-5
EINECS: 216-795-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Em (lambda max, MEOH, anhy) ≥9500
Heavy Metals (as Pb) ≤0.005%
Melting point 77 – 87 °C
Purity (anhydrous) ≥98%
Solubility (1%, water) Pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité