2-Isothiocyanatobenzoate de méthyle
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSB01695.50EA 0 EUR InStock
MAYBSB01695.50 MAYBSB01695.1 MAYBSB01695EA
2-Isothiocyanatobenzoate de méthyle
2-Isothiocyanatobenzoate de méthyle
Formule: C₉H₇NO₂S
MW: 193,23 g/mol
Point d'ébullition: 104 °C (1013 hPa)
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041062
Numéro CAS: 16024-82-1
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité