3,4,5-Trihydroxybenzoate d'éthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyle trihydroxy-3,4,5-benzoateGallate d'éthyle
ACRO279935000EA 263 EUR InStock
ACRO279935000 ACRO279931000
3,4,5-Trihydroxybenzoate d'éthyle 99%
3,4,5-Trihydroxybenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₁₀O₅
MW: 198,18 g/mol
Point de fusion: 151…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016430
Numéro CAS: 831-61-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 154 °C
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité