3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Gallate de propylePropyle trihydroxy-3,4,5-benzoate
EHERC13998300EA 52.5 EUR InStock
EHERC13998300
3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle
3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle
Formule: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Point d'ébullition: 449 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 145…148 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002196
Numéro CAS: 121-79-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité