Isophtalate de diméthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Isophthalic acid dimethyl ester
186510025 186510250 186515000
ACRO186510025EA 150 EUR InStock
ACRO186510025 ACRO186510250 ACRO186515000
Isophtalate de diméthyle 99%
Isophtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Point d'ébullition: 124 °C (16hPa)
Point de fusion: >66 °C
Densité: 1,186 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008433
Numéro CAS: 1459-93-4
EINECS: 215-951-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 70 °C
GC ≥98.5 %
Solubility (2 % in DMSO) Clear solution
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité