Isophtalate de diméthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Isophthalic acid dimethyl ester
B23779.0E B23779.22 B23779.36
B23779.0EEA 167 EUR InStock
B23779.0E B23779.22 B23779.36
Isophtalate de diméthyle ≥98%
Isophtalate de diméthyle
Purity: 98% CAS No.: 1459-93-4 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Flash Point: 138°(280°F) Odour: Mild Boiling Point: 282° Beilstein Reference: 1912251 MDL No.: MFCD00008433
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Point d'ébullition: 282 °C
Point de fusion: 67…70 °C
Densité: 1.194
Point d'éclair: 138 °C (280 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008433
Numéro CAS: 1459-93-4
EINECS: 215-951-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité