Isophtalate de diméthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14447300EA 83.7 EUR InStock
EHERC14447300
Isophtalate de diméthyle
Isophtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 61…63 °C
Densité: 1,186 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00008433
Numéro CAS: 1459-93-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité