5-Aminoisophtalate de diméthyle
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Diméthyle 5-aminoisophtalate
MOLEM86296751EA 0 EUR InStock
MOLEM86296751
5-Aminoisophtalate de diméthyle
5-Aminoisophtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008435
Numéro CAS: 99-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité