5-Nitroisophtalate de diméthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10610.0B A10610.30
A10610.0BEA 479 EUR InStock
A10610.0B A10610.30
5-Nitroisophtalate de diméthyle ≥98%
5-Nitroisophtalate de diméthyle
Purity: 98+% CAS No.: 13290-96-5 Molecular Formula: C10H9NO6 Formula Weight: 239.19 Melting Point: 121-123° Beilstein Reference: 2140916
Formule: C₁₀H₉NO₆
Point de fusion: 121…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008429
Numéro CAS: 13290-96-5
EINECS: 236-307-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité