5-Hydroxyisophtalate de diméthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
356440100 356440250
ACRO356440100EA 43 EUR InStock
ACRO356440100 ACRO356440250
5-Hydroxyisophtalate de diméthyle 99%
5-Hydroxyisophtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₁₀O₅
MW: 210,19 g/mol
Point de fusion: 162…165 °C
Numéro MDL: MFCD00134367
Numéro CAS: 13036-02-7
EINECS: 235-899-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 165 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité