5-Hydroxyisophtalate de diméthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21565.18 B21565.09 B21565.30
B21565.18EA 114 EUR InStock
B21565.18 B21565.09 B21565.30
5-Hydroxyisophtalate de diméthyle ≥98%
5-Hydroxyisophtalate de diméthyle
Purity: 98% CAS No.: 13036-02-7 Molecular Formula: C10H10O5 Formula Weight: 210.19 Melting Point: 162-164° Beilstein Reference: 2650120
Formule: C₁₀H₁₀O₅
MW: 210,19 g/mol
Point de fusion: 162…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134367
Numéro CAS: 13036-02-7
EINECS: 235-899-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité