Acide 5-aminoisophtalique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
181331000 181330250
ACRO181331000EA 66.5 EUR InStock
ACRO181331000 ACRO181330250
Acide 5-aminoisophtalique 98%
5-Aminoisophthalic acid
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point d'ébullition: 515 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002522
Numéro CAS: 99-31-0
EINECS: 202-748-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -143° to -153° (20°C, 589 nm) (1% in ethanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité