Acide 5-aminoisophtalique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15074.18 A15074.30
A15074.18EA 41.6 EUR InStock
A15074.18 A15074.30
Acide 5-aminoisophtalique 95%
5-Aminoisophthalic acid
Purity: 95% CAS No.: 99-31-0 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2805628
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point d'ébullition: 515 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002522
Numéro CAS: 99-31-0
EINECS: 202-748-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité