Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman) ≥98.0%
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid
422592JEA 279 EUR InStock
422592J 422593K
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman) ≥98.0%
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman)
Formule: C₁₄H₈N₂O₈S₂
MW: 396,36 g/mol
Point de fusion: 240…244 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007140
Numéro CAS: 69-78-3
EINECS: 200-714-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.0 %
Appearance Yellow crystalline powder
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité