Acide 5-hydroxyisophtalique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Hydroxyisophthalic acid
271390250 271391000 271395000
ACRO271390250EA 29 EUR InStock
ACRO271390250 ACRO271391000 ACRO271395000
Acide 5-hydroxyisophtalique 99%
Acide 5-hydroxyisophtalique
Formule: C₈H₆O₅
MW: 182,13 g/mol
Point d'ébullition: 386 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 297…303 °C
Numéro MDL: MFCD00002515
Numéro CAS: 618-83-7
EINECS: 210-565-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 297 to 303 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité