Acide 5-hydroxyisophtalique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Hydroxyisophthalic acid
A13845.0B A13845.18 A13845.30
A13845.0BEA 406 EUR InStock
A13845.0B A13845.18 A13845.30
Acide 5-hydroxyisophtalique ≥98%
Acide 5-hydroxyisophtalique
Purity: 98% CAS No.: 618-83-7 Molecular Formula: C8H6O5 Formula Weight: 182.13 Odour: Odourless Melting Point: ca 300° dec. Beilstein Reference: 2693561 MDL No.: MFCD00002515
Formule: C₈H₆O₅
MW: 182,13 g/mol
Point d'ébullition: 386 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 300 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002515
Numéro CAS: 618-83-7
EINECS: 210-565-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité