4-Fluoro-2-iodoaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B25499.14EA 208 EUR InStock
B25499.14 B25499.06
4-Fluoro-2-iodoaniline ≥98%
4-Fluoro-2-iodoaniline
Formule: C₆H₅FIN
MW: 237,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042584
Numéro CAS: 61272-76-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité