1,3-Dinitro-4-(trifluorométhoxy)benzène
Synonyms: 2,4-Dinitro-1-(trifluoromethoxy)benzene, 2,4-Dinitro(trifluoromethoxy)benzene
004970-25G 004970-100G 004970-250G
FLUO004970-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004970-25G FLUO004970-100G FLUO004970-250G
1,3-Dinitro-4-(trifluorométhoxy)benzène
1,3-Dinitro-4-(trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₃F₃N₂O₅
MW: 252,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042268
Numéro CAS: 655-07-2
EINECS: 470-480-8
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité