2-Nitro-p-anisidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Amino-3-nitroanisole, 4-Methoxy-2-nitroaniline
125960250 125961000 125965000
ACRO125960250EA 24 EUR InStock
ACRO125960250 ACRO125961000 ACRO125965000
2-Nitro-p-anisidine 97%
2-Nitro-p-anisidine
Formule: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123…126 °C
Point d'éclair: ≥ 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007152
Numéro CAS: 96-96-8
EINECS: 202-547-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 18.13 to 19.07 % N
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité