2-Nitro-p-anisidine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Méthoxy-2-nitroaniline
A11673.22EA 33.7 EUR InStock
A11673.22 A11673.0E A11673.36
2-Nitro-p-anisidine ≥99%
2-Nitro-p-anisidine
Formule: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 126…128 °C
Point d'éclair: >200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007152
Numéro CAS: 96-96-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité