Bromosélénobenzene 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
223060050 223060250
ACRO223060050EA 74.6 EUR InStock
ACRO223060050 ACRO223060250
Bromosélénobenzene 98%
Bromosélénobenzene
Formule: (C₆H₅)SeBr
Point d'ébullition: 107…108 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 60…62 °C
Densité: 1,898 g/cm³ (65.5 °C)
Numéro MDL: MFCD00000047
Numéro CAS: 34837-55-3
EINECS: 252-238-1
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown to black Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité