Bromosélénobenzene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11906.03 A11906.06 A11906.14
A11906.03EA 26.5 EUR InStock
A11906.03 A11906.06 A11906.14
Bromosélénobenzene ≥98%
Bromosélénobenzene
Purity: 98% CAS No.: 34837-55-3 Molecular Formula: C6H5BrSe Formula Weight: 235.98 Melting Point: 56-62° Boiling Point: 107-108°/15mm UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00000047
Formule: (C₆H₅)SeBr
Point d'ébullition: 107…108 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 56…62 °C
Densité: 1.898 g/cm³ (65.5 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000047
Numéro CAS: 34837-55-3
EINECS: 252-238-1
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité