Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénylselenol 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

ACRO123520100EA 318 EUR InStock
ACRO123520100 ACRO123520010
Phénylselenol 98%
Phénylselenol


Formule: C₆H₆Se
MW: 157,07 g/mol
Point d'ébullition: 183 °C (760 mmHg)
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000001
Numéro CAS: 645-96-5
ONU: 3440
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6150 to 1.6190 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité