Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénylselenol ≥90%

Fournisseur: Thermo Scientific

A12876.03EA 72.4 EUR InStock
A12876.03 A12876.14 A12876.06
Phénylselenol ≥90%
Phénylselenol


Formule: C₆H₆Se
MW: 157,07 g/mol
Point d'ébullition: 71…72 °C (18 mmHg)
Densité: 1,479
Point d'éclair: 70 °C (158 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000001
Numéro CAS: 645-96-5
ONU: 3440
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité