Benzenesulfonamide 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
148490050 148495000 148490025 148491000
ACRO148490050EA 22.4 EUR InStock
ACRO148490050 ACRO148495000 ACRO148490025 ACRO148491000
Benzenesulfonamide 98+%
Benzenesulfonamide
Formule: C₆H₇NO₂S
MW: 157,19 g/mol
Point de fusion: 151…153 °C
Point d'éclair: 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007930
Numéro CAS: 98-10-2
EINECS: 202-637-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 154 °C
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité