Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-DDE

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: p,p'-DDE2,2-Di(p-chlorophényl)-1,1-dichloroéthylene2,2-Di(4-chlorophényl)-1,1-dichloroéthylene2,2-Bis(4-chlorophényl)-1,1-dichloroéthylene2,2,p,p'-Tétrachlorovinylidenebisbenzene2,2-Bis(p-chlorophényl)-1,1-dichloroéthylene

EHERC12041000EA 87.5 EUR InStock
EHERC12041000
4,4'-DDE
4,4'-DDE


Formule: C₁₄H₈Cl₄
MW: 318,03 g/mol
Point d'ébullition: 316,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 88…90 °C
Densité: 1,506 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000837
Numéro CAS: 72-55-9
ONU: 2761
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité