ω-Bromo-4-nitroacétophénone 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: α-Bromo-4-nitroacetophenone, 4-Nitrophenacyl bromide, Bromomethyl p-nitrophenyl ketone, 2-Bromo-4'-nitroacetophenone
305480100 305480500
ACRO305480100EA 39.1 EUR InStock
ACRO305480100 ACRO305480500
ω-Bromo-4-nitroacétophénone 95%
ω-Bromo-4-nitroacétophénone
Formule: C₈H₆BrNO₃
MW: 244,04 g/mol
Point de fusion: 94…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007356
Numéro CAS: 99-81-0
EINECS: 202-789-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 100 °C
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité