ω-Bromo-4-nitroacétophénone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Bromo-4'-nitroacétophénoneBromométhyl-p-nitrophénylcetone2-Bromo-1-(4-nitrophényl)éthane-1-oneα-Bromo-4-nitroacétophénone
MOLEM46220764EA 0 EUR InStock
MOLEM46220764
ω-Bromo-4-nitroacétophénone
ω-Bromo-4-nitroacétophénone
Formule: C₈H₆BrNO₃
MW: 244,04 g/mol
Point de fusion: 100 °C
Numéro MDL: MFCD00007356
Numéro CAS: 99-81-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité