ω-Bromo-3-fluoroacétophénone
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-1-(3-fluorophényl)éthane-1-oneα-Bromo-3-fluoroacétophénoneBromométhyl-m-fluorophénylcetone2-Bromo-3'-fluoroacétophénone
MAYBSPB06322EAEA 0 EUR InStock
MAYBSPB06322EA MAYBSPB06322DA MAYBSPB06322.0005
ω-Bromo-3-fluoroacétophénone
ω-Bromo-3-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Numéro CAS: 53631-18-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité