2'-Bromo-4'-fluoroacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanone
L19320.03 L19320.06
L19320.03EA 66 EUR InStock
L19320.03 L19320.06
2'-Bromo-4'-fluoroacétophénone ≥98%
2'-Bromo-4'-fluoroacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 1006-39-9 Molecular Formula: C8H6BrFO Formula Weight: 217.04 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5490 Boiling Point: 150°/12mm Beilstein Reference: 2249797 MDL No.: MFCD00077464
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C (12 mmHg)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077464
Numéro CAS: 1006-39-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité