3'-Bromo-4'-fluoroacétophénone
010205-10G 010205-100G 010205-25G
FLUO010205-10GEA 0 EUR InStock
FLUO010205-10G FLUO010205-100G FLUO010205-25G
3'-Bromo-4'-fluoroacétophénone
3'-Bromo-4'-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Point d'ébullition: 240 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 57 °C
Numéro MDL: MFCD00042466
Numéro CAS: 1007-15-4
EINECS: 213-750-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité