Chlorure de 4-(chlorométhyl)benzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C1283-25G C1283-500G C1283-100G
TCIAC1283-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAC1283-25G TCIAC1283-500G TCIAC1283-100G
Chlorure de 4-(chlorométhyl)benzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 4-(chlorométhyl)benzoyle
Formule: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Point d'ébullition: 276 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30…31 °C
Densité: 1,3034 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00053224
Numéro CAS: 876-08-4
EINECS: 212-881-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75d0ac0ad3dc1487cef0dd58d672c6f53d692726&vid=75d0ac0ad3dc1487cef0dd58d672c6f53d692726&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité