ω-Chloro-4-fluoroacétophénone
Synonyms: 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, α-Chloro-4-fluoroacetophenone, 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone, Chloromethyl p-fluorophenyl ketone, 4-Fluorophenacyl chloride, 2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
001629-25G 001629-100G
FLUO001629-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001629-25G FLUO001629-100G
ω-Chloro-4-fluoroacétophénone
ω-Chloro-4-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Point d'ébullition: 247 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 45 °C
Numéro MDL: MFCD00011652
Numéro CAS: 456-04-2
EINECS: 207-256-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité