Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ω-Chloro-4-fluoroacétophénone

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Chloro-1-(4-fluorophényl)éthane-1-oneα-Chloro-4-fluoroacétophénone2-Chloro-4'-fluoroacétophénoneChlorométhyl-p-fluorophénylcetone

MOLE11784732-25GEA 0 EUR InStock
MOLE11784732-25G
ω-Chloro-4-fluoroacétophénone
ω-Chloro-4-fluoroacétophénone


Formule: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Point d'ébullition: 247 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 45 °C
Numéro MDL: MFCD00011652
Numéro CAS: 456-04-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité