4'-Chloro-3'-fluoroacétophénone
Synonyms: 1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethanone
013798-1G 013798-5G
FLUO013798-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013798-1G FLUO013798-5G
4'-Chloro-3'-fluoroacétophénone
4'-Chloro-3'-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD04115858
Numéro CAS: 151945-84-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité