4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-iodotoluène
Synonyms: 4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride, 1-Chloro-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α-α-α-trifluoro-3-iodotoluene
004484-25G 004484-100G
FLUO004484-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004484-25G FLUO004484-100G
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-iodotoluène
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-iodotoluène
Formule: C₇H₃ClF₃I
MW: 306,45 g/mol
Point d'ébullition: 58 °C (1013 hPa)
Densité: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001037
Numéro CAS: 672-57-1
EINECS: 211-593-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité