3-Chloro-α,α,α-trifluoro-4-iodotoluène
004483-1G 004483-5G
FLUO004483-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004483-1G FLUO004483-5G
3-Chloro-α,α,α-trifluoro-4-iodotoluène
3-Chloro-α,α,α-trifluoro-4-iodotoluène
Formule: C₇H₃ClF₃I
MW: 306,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042562
Numéro CAS: 141738-80-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité