Isocyanate de 2-chloro-6-méthylphényle
Fournisseur: Thermo Scientific
SB01714DA SB01714EA
MAYBSB01714DAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01714DA MAYBSB01714EA
Isocyanate de 2-chloro-6-méthylphényle
Isocyanate de 2-chloro-6-méthylphényle
Formule: C₈H₆ClNO
MW: 167,59 g/mol
Point d'ébullition: 73…75 °C (1 mmHg)
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00037030
Numéro CAS: 40398-01-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité