2-Chlorobenzyle isothiocyanate
Synonyms: 1-Chloro-2-(isothiocyanatomethyl)benzene
002527-5G 002527-1G
FLUO002527-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002527-5G FLUO002527-1G
2-Chlorobenzyle isothiocyanate
2-Chlorobenzyle isothiocyanate
Formule: C₈H₆ClNS
Point d'ébullition: 94…98 °C (0,2 mmHg)
Densité: 1,282 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041110
Numéro CAS: 18967-44-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité