4'-Méthoxyacétophénone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15059000EA 183 EUR InStock
EHERC15059000
4'-Méthoxyacétophénone
4'-Méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 152 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 36…38 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008745
Numéro CAS: 100-06-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité