2'-Hydroxy-4'-méthoxyacétophénone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO121330500EA 157 EUR InStock
ACRO121330500 ACRO121330100
2'-Hydroxy-4'-méthoxyacétophénone 99%
2'-Hydroxy-4'-méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 47…50 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008730
Numéro CAS: 552-41-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 50 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité