2'-Hydroxy-5'-méthoxyacétophénone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2'-Hydroxy-5'-Methoxyacetophenone, 2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenone
331240050 331240250
ACRO331240050EA 52.6 EUR InStock
ACRO331240050 ACRO331240250
2'-Hydroxy-5'-méthoxyacétophénone 99%
2'-Hydroxy-5'-méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 281 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 48…51 °C
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00008731
Numéro CAS: 705-15-7
EINECS: 211-882-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 51 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité