2'-Hydroxy-5'-méthoxyacétophénone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2'-Hydroxy-5'-Methoxyacetophenone, 2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenone
A19216.06 A19216.14
A19216.06EA 65.9 EUR InStock
A19216.06 A19216.14
2'-Hydroxy-5'-méthoxyacétophénone ≥99%
2'-Hydroxy-5'-méthoxyacétophénone
Purity: 99% CAS No.: 705-15-7 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-50° Beilstein Reference: 1239364 MDL No.: MFCD00008731
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 281 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 48…50 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008731
Numéro CAS: 705-15-7
EINECS: 211-882-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité